1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
ACRO161610250EA
5890
CZK
ACRO161610250
ACRO161610050
1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
1-(2-Aminoethyl)piperidine
Vzorec:
C₇H₁₆N₂ MW: 128,22 g/mol Bod varu: 186 °C (760 mmHg) Hustota: 0,89 g/cm³ Bod vzplanutí: 57 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006516 CAS číslo: 27578-60-5 EINECS: 248-540-8 UN: 2924 ADR: 3,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |