Methyl-4-amino-3-bromobenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL655910-5GEA
9470
CZK
SIAL655910-5G
Methyl-4-amino-3-bromobenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-amino-3-bromobenzoate
Vzorec:
C₈H₈BrNO₂ MW: 230,06 g/mol |
MDL Number:
MFCD01861385 CAS číslo: 106896-49-5 |