Methyl-3-amino-4-iodobenzoate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
B25699.03EA
1490
CZK
B25699.03
B25699.06
Methyl-3-amino-4-iodobenzoate 97%
Methyl-3-amino-4-iodobenzoate
Vzorec:
C₈H₈INO₂ Bod tání: 134…136 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08064225 CAS číslo: 412947-54-7 |