5-Methyl-3-pyridineboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H52891.MDEA
1880
CZK
H52891.MD
H52891.03
5-Methyl-3-pyridineboronic acid ≥98%
5-Methyl-3-pyridineboronic acid
Vzorec:
C₆H₈BNO₂ MW: 136,95 Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD03428528 CAS číslo: 173999-18-3 |