Tisk…
Tween® 20 (Polysorbate) 10% vodný roztok, Proteomics Grade
Dodavatel: G Bioscienes
DG011EA 10050 CZK
DG011 DG012
Tween® 20 (Polysorbate) 10% vodný roztok, Proteomics Grade
Tween® 20 (Polysorbate)
Vzorec: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227,53 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00165986
CAS číslo: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3