Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) vodný roztok
Dodavatel: Mettler - Toledo
METT51350080EA
2780
CZK
METT51350080
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) vodný roztok
Chlorid draselný
Vzorec:
KCl MW: 74,55 g/mol Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011360 CAS číslo: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 |