Tisk…
Kyselina sírová 0.0175 mol/l (0.035 N) vodný roztok
Dodavatel: Hach
HACH2349732EA 663 CZK
HACH2349732
Kyselina sírová 0.0175 mol/l (0.035 N) vodný roztok
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II