Tisk…
Dusičnan stříbrný 0.025 mol/l (0.025 N)
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
88017.320EA 2556 CZK
88017.320
Dusičnan stříbrný 0.025 mol/l (0.025 N)
Dusičnan stříbrný
Vzorec: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003414
CAS číslo: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1993
ADR: 3,II
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg