Tisk…
Diode laser, red
Dodavatel: Didalab
DIDAPOD013135EA 3790 CZK
DIDAPOD013135
Diode laser, red
Materiály výukové Materiály pro výuku fyziky Aktivity pro výuku optiky
The diameter of the beam is adjustable from 1 to 12 mm.
Informace o dodávce: Supplied with Ø 10-mm rod and mains adapter.