Tisk…
Diode laser, green, Class II and IIIa
Dodavatel: Didalab
DIDAPOD013132EA 10260 CZK
DIDAPOD013132
Diode laser, green, Class II and IIIa
Materiály výukové Materiály pro výuku fyziky Aktivity pro výuku optiky
Extremely luminous beam, ideal for classroom experiments. Class IIIa (5 mW Power)
  • Highly miniaturised system with glass optic components
Informace o dodávce: Provided with Ø 10 mm rod, mains power supply & adapter for use in Class II.