Tisk…
Propargyl-p-toluenesulfonate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L12075.09EA 2540 CZK
L12075.09
Propargyl-p-toluenesulfonate ≥97%
Propargyl-p-toluenesulfonate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃S
MW: 210,25 g/mol
Bod varu: 117…121 °C (0,3 mmHg)
Hustota: 1,220
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078365
CAS číslo: 6165-76-0
EINECS: 000-000-0