(1R,3S)-(+)-Camphoric acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
B23106.22EA
2610
CZK
B23106.22
B23106.36
B23106.14
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid ≥98%
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid
Vzorec:
C₁₀H₁₆O₄ MW: 200,23 g/mol Bod tání: 183…188 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001375 CAS číslo: 124-83-4 EINECS: 204-715-0 |