(1R,3S)-(+)-Camphoric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALC409-100GEA
0
CZK
SIALC409-100G
SIALC409-5G
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid, Sigma-Aldrich®
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid
Vzorec:
C₁₀H₁₆O₄ MW: 200,23 |
MDL Number:
MFCD00001375 CAS číslo: 124-83-4 EINECS: 204-715-0 |