Tisk…
Ethyl-4-chloro-8-fluoroquinoline-3-carboxylate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
H50507.03EA 9510 CZK
H50507.03 H50507.MD
Ethyl-4-chloro-8-fluoroquinoline-3-carboxylate ≥97%
Ethyl-4-chloro-8-fluoroquinoline-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₉ClFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173364
CAS číslo: 56824-90-9