Tisk…
trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium(II) (27,1% Pd)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
10006.02EA 1730 CZK
10006.02 10006.03
trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium(II) (27,1% Pd)
trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium(II)
Vzorec: C₁₄H₁₀Cl₂N₂Pd
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013123
CAS číslo: 14220-64-5
EINECS: 238-085-3
ADR: 6.1,III