Tisk…
1-Methyl-5-(tributylstannyl)imidazole ≥90%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H51405.03EA 5940 CZK
H51405.03 H51405.MD
1-Methyl-5-(tributylstannyl)imidazole ≥90%
1-Methyl-5-(tributylstannyl)imidazole
Vzorec: C₁₆H₃₂N₂Sn
MW: 371,15
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01319031
CAS číslo: 147716-03-8
ADR: 6.1,III