Tisk…
2-Ethoxy-4-(tributylstannyl)thiazole 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H51505.MDEA 2860 CZK
H51505.MD
2-Ethoxy-4-(tributylstannyl)thiazole 96%
2-Ethoxy-4-(tributylstannyl)thiazole
Vzorec: C₁₇H₃₃NOSSn
MW: 418,21 g/mol
MDL Number: MFCD07787373
CAS číslo: 240816-28-8
ADR: 6.1,III