Tisk…
4-(3-Chlorophenoxy)piperidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H50956.MDEA 1930 CZK
H50956.MD H50956.03
4-(3-Chlorophenoxy)piperidine ≥98%
4-(3-Chlorophenoxy)piperidine
Vzorec: C₁₁H₁₄ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08061087
CAS číslo: 97840-40-9