Tisk…
3-(3-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H51180.MDEA 2430 CZK
H51180.MD H51180.03
3-(3-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
3-(3-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₅Cl₂NO
MW: 248,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11870724
CAS číslo: 1185301-51-2