4-[2-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine hydrochloride 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H51178.03EA
11810
CZK
H51178.03
4-[2-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine hydrochloride 95%
4-[2-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine hydrochloride
Vzorec:
C₁₂H₁₅ClF₃NO₂ MW: 297,71 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11870723 CAS číslo: 950649-05-5 |