Tisk…
4-(4-Methoxyphenoxy)piperidine ≥99%
Varování
H50966.MDEA 2280 CZK
H50966.MD H50966.03
4-(4-Methoxyphenoxy)piperidine ≥99%
4-(4-Methoxyphenoxy)piperidine
Vzorec: C₁₂H₁₇NO₂
MW: 207,27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059670
CAS číslo: 162402-33-7