Tisk…
4-(3-Methylphenoxy)piperidine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H50950.MDEA 2390 CZK
H50950.MD H50950.03
4-(3-Methylphenoxy)piperidine ≥97%
4-(3-Methylphenoxy)piperidine
Vzorec: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,28 g/mol
Bod tání: 190…191 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06248345
CAS číslo: 63843-46-9