Tisk…
1-(2-Cyanophenyl)piperidine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
A11784.03EA 725 CZK
A11784.03 A11784.06
1-(2-Cyanophenyl)piperidine ≥97%
1-(2-Cyanophenyl)piperidine
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂
MW: 186,26
Bod varu: 122…125 °C (1 mmHg)
Bod tání: 41…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049221
CAS číslo: 72752-52-4
EINECS: 427-330-1
ADR: 9,III