Tisk…
3-Cyanophthalide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL712930-1GEA 0 CZK
SIAL712930-1G
3-Cyanophthalide, Sigma-Aldrich®
3-Cyanophthalide
Vzorec: C₉H₅NO₂
MDL Number: MFCD15143655
CAS číslo: 27613-27-0