Tisk…
6-Nitrophthalide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B20375.14EA 8790 CZK
B20375.14 B20375.06
6-Nitrophthalide ≥97%
6-Nitrophthalide
Vzorec: C₈H₅NO₄
MW: 179,13 g/mol
Bod tání: 140…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00033529
CAS číslo: 610-93-5