4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L19556.MDEA
1950
CZK
L19556.MD
L19556.03
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride ≥97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Vzorec:
C₆H₄Cl₂F₃N Bod tání: ∼ 135 °C (subl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04972770 CAS číslo: 732306-24-0 EINECS: 000-000-0 |