3-Amino-5-nitrophenylboronic acid 97%
|
Varování
|
H52651.MDEA
4330
CZK
H52651.MD
H52651.03
3-Amino-5-nitrophenylboronic acid 97%
3-Amino-5-nitrophenylboronic acid
Vzorec:
C₆H₇BN₂O₄ MW: 181,94 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08436012 CAS číslo: 89466-05-7 |