3-Amino-5-nitrophenylboronic acid hydrochloride 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H52674.MDEA
10880
CZK
H52674.MD
3-Amino-5-nitrophenylboronic acid hydrochloride 96%
3-Amino-5-nitrophenylboronic acid hydrochloride
Vzorec:
C₆H₈BClN₂O₄ MW: 218,40 g/mol Bod tání: 136…141 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03411933 CAS číslo: 389621-79-8 |