Tisk…
(4-Chlorophenylthio)acetonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A12319.03EA 615 CZK
A12319.03 A12319.06
(4-Chlorophenylthio)acetonitrile ≥98%
(4-Chlorophenylthio)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆ClNS
MW: 183,66
Bod tání: 79…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019832
CAS číslo: 18527-19-0