Tisk…
4-Cyano-4'-hexyloxybiphenyl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL338656-1GEA 0 CZK
SIAL338656-1G
4-Cyano-4'-hexyloxybiphenyl, Sigma-Aldrich®
4-Cyano-4'-hexyloxybiphenyl
Vzorec: C₁₉H₂₁NO
MW: 279,38 g/mol
MDL Number: MFCD00134145
CAS číslo: 41424-11-7
EINECS: 255-358-2