2-(1-Naphthalene)ethanol 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H27218.09EA
2380
CZK
H27218.09
H27218.18
2-(1-Naphthalene)ethanol 95%
2-(1-Naphthalene)ethanol
Vzorec:
C₁₂H₁₂O MW: 172,23 g/mol Bod varu: 186 °C (17 mmHg) Bod tání: 60…64 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004050 CAS číslo: 773-99-9 EINECS: 212-260-4 |