Tisk…
1-Naphthalenemethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL184284-50GEA 0 CZK
SIAL184284-50G SIAL184284-10G
1-Naphthalenemethanol, Sigma-Aldrich®
1-Naphthalenemethanol
Vzorec: C₁₁H₁₀O
MW: 158,20 g/mol
MDL Number: MFCD00004044
CAS číslo: 4780-79-4
EINECS: 225-324-1