Tisk…
2-Formyl-3-picoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL699071-1GEA 0 CZK
SIAL699071-1G
2-Formyl-3-picoline, Sigma-Aldrich®
2-Formyl-3-picoline
Vzorec: C₇H₇NO
MW: 121,14
MDL Number: MFCD02181144
CAS číslo: 55589-47-4