Ethyl-5-bromothiophene-2-carboxylate ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B22355.03EA
1060
CZK
B22355.03
B22355.14
B22355.06
Ethyl-5-bromothiophene-2-carboxylate ≥99%
Ethyl-5-bromothiophene-2-carboxylate
Vzorec:
C₇H₇BrO₂S MW: 235,10 g/mol Bod varu: 94…96 °C (4 mmHg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02683089 CAS číslo: 5751-83-7 |