Tisk…
Ethyl thiophene-3-carboxylate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
B22468.14EA 11810 CZK
B22468.14 B22468.03 B22468.06
Ethyl thiophene-3-carboxylate ≥98%
Ethyl thiophene-3-carboxylate
Vzorec: C₇H₈O₂S
MW: 156,20
Bod varu: 207…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179226
CAS číslo: 5751-80-4
EINECS: 227-275-1