2-Mercaptothiophene 97% (as monomer) contains dimer
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B22642.06EA
2020
CZK
B22642.06
B22642.14
B22642.03
2-Mercaptothiophene 97% (as monomer) contains dimer
2-Mercaptothiophene
Vzorec:
C₄H₄S₂ MW: 116,20 g/mol Bod varu: 62…65 °C (12 mmHg) Hustota: 1,247 Bod vzplanutí: 66 °C (151 °F) |
MDL Number:
MFCD00051666 CAS číslo: 7774-74-5 EINECS: 231-881-1 UN: 3334 ADR: 9, |