Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
L18093.03EA
2580
CZK
L18093.03
L18093.06
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate ≥99%
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate
Vzorec:
C₇H₈O₂S MW: 156,20 g/mol Bod varu: 216…217 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00234332 CAS číslo: 81452-54-2 EINECS: 000-000-0 |