Tisk…
5-Phenyl-1-pentenylboronic acid 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
L19701.MDEA 2470 CZK
L19701.MD L19701.03
5-Phenyl-1-pentenylboronic acid 96%
5-Phenyl-1-pentenylboronic acid
Vzorec: C₁₇H₂₅BO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788752
CAS číslo: 154820-97-0