Tisk…
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO360740010EA 2490 CZK
ACRO360740010 ACRO360740050
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
MW: 142,5900 g/mol
Bod tání: 74…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095213
CAS číslo: 39745-40-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Cream to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %