3,3'-Difluorobiphenyl ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
L16740.03EA
3330
CZK
L16740.03
L16740.06
3,3'-Difluorobiphenyl ≥97%
3,3'-Difluorobiphenyl
Vzorec:
C₁₂H₈F₂ MW: 190,19 g/mol Bod varu: 130 °C (14 mmHg) Bod tání: 7…8 °C Hustota: 1,210 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039216 CAS číslo: 396-64-5 EINECS: 206-905-9 UN: 3151 ADR: 9,II |