Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
B21116.03EA
2460
CZK
B21116.03
B21116.06
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine ≥98%
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine
Vzorec:
C₂₇H₃₃P MW: 388,54 g/mol Bod tání: 185…188 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014912 CAS číslo: 23897-15-6 |