Tisk…
1-(Bromomethyl)naphthalene
MOLEM52360249EA 0 CZK
MOLEM52360249
1-(Bromomethyl)naphthalene
1-(Bromomethyl)naphthalene
Vzorec: C₁₁H₉Br
MW: 221,10 g/mol
MDL Number: MFCD00010804
CAS číslo: 3163-27-7