Tisk…
2,3-Dichloro-5-(trichloromethyl)pyridine
MOLEM45141459-5GEA 0 CZK
MOLEM45141459-5G
2,3-Dichloro-5-(trichloromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-5-(trichloromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂Cl₅N
MW: 265,3518 g/mol
MDL Number: MFCD03701543
CAS číslo: 69045-83-6