Tetramethylammonium acetate ≥90%, tech.
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H27659.06EA
2340
CZK
H27659.06
H27659.14
Tetramethylammonium acetate ≥90%, tech.
Tetramethylammonium acetate
Vzorec:
C₆H₁₅NO₂ MW: 133,20 g/mol Bod tání: 256 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011630 CAS číslo: 10581-12-1 EINECS: 234-179-3 |