Tisk…
2-Nitro-1-phenylpropene
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROONMIAD869EA 6950 CZK
PROONMIAD869
2-Nitro-1-phenylpropene
2-Nitro-1-phenylpropene
Vzorec: C₉H₉NO₂
MDL Number: MFCD00014720
CAS číslo: 705-60-2