Tisk…
Glycerin solution 20%, Biotechnology Grade, sterile
Varování
E550-100MLEA 2460 CZK
E550-100ML
Glycerin solution 20%, Biotechnology Grade, sterile
Glycerin
Used as a cryopreservative in bacterial preservation media.
  • Sterile
  • Used in cell culture applications
Vzorec: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92,09 g/mol
MDL Number: MFCD00004722
CAS číslo: 56-81-5
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/74/734774.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless haze
Free liquid Pass
Bioburden Test None
Glycerol ID Test Pass
Water (KF) 76 – 84 %