Chcete se opět přihlásit?
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Barviva pro zobrazování in vivo
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/18/18945318.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"8"
Třídit podle:
Dodavatel:  Biotium
Popis:   Because cellular or tissue components produce minimal autofluorescence in the near-IR region, near-IR dyes have the potential to offer highly specific...
Dodavatel:  Biotium
Popis:   Control dyes for studies with CF® dye succinimidyl ester conjugated to antibody, protein or peptides.
Dodavatel:  Biotium
Popis:   D-luciferin is a substrate for the enzyme firefly luciferase. Chemiluminescence at 560 nm is generated when luciferin is oxidised by an ATP-dependent ...
Dodavatel:  Biotium
Popis:   These antibody labelling kits include amine-reactive near-IR CF™ dye as well as all components required for antibody labeling and purification.
Dodavatel:  Biotium
Popis:   Chromogenic and fluorogenic peroxidase substrates.
Dodavatel:  Biotium
Popis:   β-glucuronidase substrates are easy to detect stains against the background of plant cells.
Katalogové číslo: (10026.)
Dodavatel:  Biotium
Popis:   X-β-D-cellobioside is a chromogenic substrate for β-cellobiosidase.
Měrná jednotka:  1 * 25 mg
Dodavatel:  Biotium
Popis:   Chromogenic and fluorogenic beta-galactosidase substrates.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 8