Tisk…
Hledali jste: Svorky
37  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"37"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (241-0113)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Bosshead made of laboral aluminium alloy for connecting two retort rods at any angle.
Měrná jednotka: 1 * 2 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Slouží pro spojování tyčí o průměru 8, 12, 13, 16 a 21 mm.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Bossheads made from different materials for universal usage.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Slouží pro spojování tyčí o průměru 12, 13 a 16 mm.
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: For stand assembly.
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: [EN]SQUARE MUFFE 13MM ALUMINUM 1 * 1 KS
New Product
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Bossheads made of zinc die-cast, either natural, powder coated or nickel plated.
Katalogové číslo: (241-0371)
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Zinc die-casting, nickel plated.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (241-2550)
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: Bosshead made from tempered cast iron. For attaching reaction vessel clamps to support stands.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Bosshead, Hook connector, Pro tyč Ø: 13 mm
Katalogové číslo: (241-0370)
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Double bosshead made from powder-coated aluminium alloy.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (USBE2240)
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Bosshead made of powder-coated zinc die-cast, with nickel plated brass screws.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (241-0250)
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Bossheads made of powder-coated zinc-die casting.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Three angled bossheads made of duraluminium (aluminium alloy).
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Double bossheads, either made of stainless steel or aluminium.
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Cross type double bossheads, either made of stainless steel or malleable cast iron, chromium plated.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 37
no targeter for Bottom