Tisk…
CO₂ inkubátory, CB
Dodavatel: Binder
390-1621EA 475500 CZK
390-1621 390-1624 390-1616 390-1617 390-1625 390-1620
CO₂ inkubátory, CB
Inkubátory Inkubátory CO₂
CO₂ inkubátory se zabudovaným senzorem CO₂, který lze sterilizovat. Jednotky zaručují vhodné růstové podmínky a splňují náročné požadavky na optimální buněčný růst a maximální bezpečnost vzorků. Nový koncept vnitřního řešení komor CO₂ inkubátorů ANTI.PLENUM Design minimalizuje plochu povrchu vnitřní komory, která je vyrobena z jednoho kusu nerezové oceli a je vybavena integrovaným policovým systémem bez úchytů a záhybů. Odpadá tak čištění složitých policových systémů a nebezpečí kontaminace a jsou tak eliminovány náklady na další spotřební materiál. Spolehlivá dekontaminace je vyřešena prostřednictvím horkovzdušné sterilizace vnitřní komory při teplotě 180°C.
  • regulátor s barevným LCD displejem současně zobrazuje všechny zásadní parametry (teplota, koncentrace CO₂, koncentrace O₂, vlhkost) a má otočný knoflík pro zadávání hodnot
  • mísící tryska k rozprašování CO₂ na bázi Venturiho efektu
  • elektronický autodiagnostický systém kontroly s vizuálním a akustickým alarmem a s beznapěťovým výstupem
  • nezávislé tepelné jištění 3.1 třídy 1 (DIN 12880) s optickým a akustickým alarmem
  • ethernetové rozhraní pro software APT-COM™
  • díky IR senzoru CO₂ je dosaženo velice rychlé obnovy atmosféry v komoře inkubátoru a hodnoty pH zůstávají stabilní
Díky systému ohřevu VENTAIR™ probíhá kultivace při homogenních růstových podmínkách. Systém udržuje přesné teploty, zajišťuje rovnoměrné rozložení nastavené teploty v komoře, umožňuje rychlou obnovu nastavených hodnot a garantuje tím optimální podmínky pro kultivaci buněčných kultur. Patentovaný systém Permadry™ zabezpečuje vysokou hodnotu vlhkosti v komoře bez tvorby kondenzátu na stěnách. Inkubátory mohou být stohovány pomocí adaptérů. Každý inkubátor má vnitřní skleněné těsnicí dveře z bezpečnostního skla a dveře se zámkem.
Informace o dodávce: s perforovanými nerezovými policemi a zkušebním certifikátem Binder. Možnost provedení kalibrace a validace. Široká nabídka volitelného příslušenství zahrnuje například dělené vnitřní skleněné dveře a dělené police, regulátor O₂, soupravu pro připojení zásobníku CO₂ / O₂ / N₂. Více informací Vám poskytne obchodní zástupce společnosti VWR International.