Zvětšovací lupy s osvětlením mohou být připevněny ke stolu nebo pracovní desce.
- čtvercové modely mají 80 LED diod, kulaté čočky mají 90 LED diod
- kloubové rameno (800 mm) umožňuje rotaci hlavy se zvětšovacím sklem o 200°
- Kryt chrání objektiv před prachem a poškrábáním, když lupu nepoužíváte
Navrženo pro biologické a klinické laboratoře, elektronický a chemický průmysl, výrobu slitin a šperků.
Electrical data: 270 mA, 100 to 240 V, 50 to 60 Hz, 6,5 W (square magnifiers); 300 mA, 100 to 240 V, 50 to 60 Hz, 7 W (round magnifiers)
Informace pro objednávání: včetně svorky pro připevnění ke stolu